SAB1403349
Monoclonal Anti-GREM2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CKTSF1B2, DAND3, PRDC
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.59 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GREM2(64388)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQ
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)