SAB1403302
Monoclonal Anti-METTL2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ11350, FLJ12760, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.59 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... METTL2B(55798)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SQNQNHLKDWFLENKSEVCECRNNEDGPGLIMEEQHKCSSKSLEHKTQTPPVEENVTQKISDLEICAD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)