Documenti fondamentali
SAB1403291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST12 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C4S-2, C4ST-2, C4ST2
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHST12(55501)
Descrizione generale
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST12, add sulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Hiraoka et al., 2000 [PubMed 10781601]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CHST12 (NP_061111.1, 56 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDRELTADSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAERRSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)