Documenti fondamentali
SAB1403286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PI4KII antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp761G1923, PI4KII, PIK42A, RP11-548K23.6
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 474.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PI4K2A(55361)
Descrizione generale
Phosphatidylinositolpolyphosphates (PtdInsPs) are centrally involved in many biologic processes, ranging from cell growth and organization of the actin cytoskeleton to endo- and exocytosis. PI4KII phosphorylates PtdIns at the D-4 position, an essential step in the biosynthesis of PtdInsPs (Barylko et al., 2001 [PubMed 11244087]).[supplied by OMIM
Immunogeno
PI4KII (NP_060895.1, 383 a.a. ~ 477 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LILPKISDPNFVKDLEEDLYELFKKDPGFDRGQFHKQIAVMRGQILNLTQALKDNKSPLHLVQMPPVIVETARSHQRSSSESYTQSFQSRKPFFS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)