Key Documents
SAB1403244
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB7A antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp547O146, FBI-1, FBI1, LRF, MGC99631, ZBTB7, ZNF857A, pokemon
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB7A(51341)
Immunogeno
ZBTB7A (AAH19108, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPNRRGGVSLPPTPPYPLLCDTHIFSSLFLSLLKGSFLRRQFSYCFYGMVLVPFPSHPPLSLSAPSKCLRIPPLPWGWVTAPRLRSHPSVTGRAVLERKPSVVAERGA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1