Documenti fondamentali
SAB1403240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIPOX antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LPIPOX
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.23 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIPOX(51268)
Immunogeno
PIPOX (AAH27622.1, 292 a.a. ~ 384 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDVQILSSFVRDHLPDLKPEPAVIESCMYTNTPDEQFILDRHPKYDNIVIGAGFSGHGFKLAPVVGKILYELSMKLTPSYDLAPFRISRFPG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)