SAB1403231
Monoclonal Anti-TRIM17 antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RBCC, RNF16, terf
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM17(51127)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LPNRLLTKVAEMAQQHPGLQKQDLCQEHHEPLKLFCQKDQSPICVVCRESREHRLHRVLPAEEAVQGYKLKLEEDMEYLREQITRTGNLQAREEQSLAEWQGKVKERRER
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)