SAB1403215
Monoclonal Anti-NENF antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CIR2, NEUDESIN, SCIRP10, SPUF
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NENF(29937)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVGPAPRRRLRPLAALALVLALAPGLPTARAGQTPRPAERGPPVRLFTEEELARYGGEEEDQPIYLAVKGVVFDVTSGKEFYGRGAPYNALTGKDSTRGVAKMSLDPADLTHDTTGLTAKELEALDEVFTKVYKAKYPIVGYTARRILNEDGSPNLDFKPEDQPHFDIKDEF
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)