Documenti fondamentali
SAB1403212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSP50 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSP50(29122)
Immunogeno
TSP50 (NP_037402.1, 214 a.a. ~ 313 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QELKYSNYVRPICLPGTDYVLKDHSRCTVTGWGLSKADGMWPQFRTIQEKEVIILNNKECDNFYHNFTKIPTLVQIIKSQMMCAEDTHREKFCYELTGEP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)