Documenti fondamentali
SAB1403207
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A16 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NTT5
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A16(28968)
Categorie correlate
Descrizione generale
SLC6A16 shows structural characteristics of an Na(+)- and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.[supplied by OMIM
Immunogeno
SLC6A16 (NP_054756.2, 406 a.a. ~ 492 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RCCERNAEILLKLINLGKLPPDAKPPVNLLYNPTSIYNAWLSGLPQHIKSMVLREVTECNIETQFLKASEGPKFAFLSFVEAMSFLP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)