Documenti fondamentali
SAB1403190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ITGB1BP2 antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CHORDC3, ITGB1BP, MELUSIN, MGC119214, MSTP015
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.25 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
ITGB1BP2 (NP_036410, 246 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KASQTELHVHIVFDGNRVFQAQMKLWGVINVEQSSVFLMPSRVEISLVKADPGSWAQLEHPDALAKKARAGVVL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)