SAB1403182
Monoclonal Anti-GIMAP2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp586D0824, HIMAP2, IMAP2, MGC24275
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GIMAP2(26157)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDQNEHSHWGPHAKGQCASRSELRIILVGKTGTGKSAAGNSILRKQAFESKLGSQTLTKTCSKSQGSWGNREIVIIDTPDMFSWKDHCEALYKEVQRCYL
WGK 1