Documenti
SAB1403172
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABI3BP antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ41743, FLJ41754, NESHBP, TARSH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABI3BP(25890)
Categorie correlate
Immunogeno
ABI3BP (NP_056244.2, 511 a.a. ~ 609 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KTQFISLKPKIPLSPEVTHTKPAPKQTPRAPPKPKTSPRPRIPQTQPVPKVPQRVTAKPKTSPSPEVSYTTPAPKDVLLPHKPYPEVSQSEPAPLETRG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1