Documenti fondamentali
SAB1403119
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPRE3 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EB3, EBF3, EBF3-S, RP3
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPRE3(22924)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the RP/EB family of genes. The protein localizes to the cytoplasmic microtubule network and binds APCL, a homolog of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MAPRE3 (NP_036458.2, 125 a.a. ~ 218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)