SAB1403054
Monoclonal Anti-MPZL2 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EVA, EVA1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPZL2(10205)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VEIYTSRVLEAVNGTDARLKCTFSSFAPVGDALTVTWNFRPLDGGPEQFVFYYHIDPFQPMSGRFKDRVSWDGNPERYDASILLWKLQFDDNGTYTCQVKNPPDVDGVIG
WGK 1