SAB1403004
Monoclonal Anti-SCEL antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21667, MGC22531
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.67 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCEL(8796)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)