SAB1403002
Monoclonal Anti-PAGE1 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GAGE-9, GAGEB1, PAGE-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAGE1(8712)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1