Documenti fondamentali
SAB1402928
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPRR2F antibody produced in mouse
clone 5A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPRR2F(6705)
Immunogeno
SPRR2F (NP_001014450.1, 1 a.a. ~ 72 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSYQQQQCKQPCQPPPVCPAPKCPEPCPPPKCPEPCPPSKCPQSCPPQQCQQKCPPVTPSPPCQPKCPPKSK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)