Documenti fondamentali
SAB1402922
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC20A2 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GLVR2, Glvr-2, MLVAR, PIT-2
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC20A2(6575)
Immunogeno
SLC20A2 (NP_006740.1, 243 a.a. ~ 342 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGKLQKEGALSRVSDESLSKVQEAESPVFKELPGAKANDDSTIPLTGAAGETLGTSEGTSAGSHPRAAYGRALSMTHGSVKSPISNGTFGFDGHTRSDGH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)