SAB1402880
Monoclonal Anti-SRGN antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ12930, MGC9289, PPG, PRG, PRG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SRGN(5552)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMQKLLKCSRLVLALALILVLESSVQGYPTQRARYQWVRCNPDSNSANCLEEKGPMFELLPGESNKIPRLRTDLFPKTRIQDLNRIFPLSEDYSGSGFGSGSGSGSGSGSGFLTEMEQDYQLVDESDAFHDNLRSLDRNLPSDSQDLGQHGLEEDFML
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)