SAB1402865
Monoclonal Anti-PDCL antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp564M1863, PhLP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~59.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCL(5082)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTTLDDKLLGEKLQYYYSSSEDEDSDHEDKDRGRCAPASSSVPAEAELAGEGISVNTGPKGVINDWRRFKQLETEQREEQCREMERLIKKLSMTCRSHLDEEEEQQKQKDLQEKISGKMTLKEFAIMNEDQDDEEFLQQYRKQRMEEMRQQLHKGPQFKQVFEISSGEGFLDMIDKEQKSIVIMVHIYEDGIPGTEAMNGCMICLAAEYPAVKFCKVKSSVIGASSQFTRNALPALLIYKGGELIGNFVRVTDQLGDDFFAVDLEAFLQEFGLLPEKEVLVLTSVRNSATCHSEDSDLEID
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)