Documenti fondamentali
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
Sinonimo/i:
NIN1, NINJURIN
Scegli un formato
200 μL
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
PM
antigen ~33.37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NINJ1(4814)
Descrizione generale
The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells (Araki and Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.[supplied by OMIM
Immunogeno
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)