Documenti fondamentali
SAB1402786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GGTLA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
PM
antigen ~34.58 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GGT5(2687)
Descrizione generale
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GGTLA1 (NP_004112.1, 510 a.a. ~ 586 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)