Documenti fondamentali
SAB1402733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A3 antibody produced in mouse
clone 2B5, ascites fluid
Sinonimo/i:
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
PM
antigen ~32.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL9A3(1299)
Descrizione generale
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
Immunogeno
COL9A3 (NP_001844, 280 a.a. ~ 338 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGL
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)