SAB1402697
Monoclonal Anti-ATP1A3 antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid
Sinonimo/i:
DYT12, MGC13276, RDP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
PM
antigen ~37.77 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ATP1A3(478)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NWDDRTVNDLEDSYGQQWTYEQRKVVEFTCHTAFFVSIVVVQWADLIICKTRRNSVFQQGMKNKILIFGLFEETALAAFLSYCPGMDVALRMYPLKPSWWFCAFPY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)