Documenti
SAB1402635
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMFBP1 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434G131, FLJ40146
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMFBP1(83449)
Categorie correlate
Immunogeno
PMFBP1 (NP_112583, 99 a.a. ~ 197 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FHTEELQTSYYSLRQYQSILEKQTSDLVLLHHHCKLKEDEVILYEEEMGNHNENTGEKLHLAQEQLALAGDKIASLERSLNLYRDKYQSSLSNIELLEC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1