Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1402632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBP1 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C20orf183, DAI, DLM-1, DLM1
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBP1(81030)
Descrizione generale
DLM1 encodes a Z-DNA binding protein. Z-DNA formation is a dynamic process, largely controlled by the amount of supercoiling.[supplied by OMIM
Immunogeno
ZBP1 (NP_110403.1, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQAPADPGREGHLEQRILQVLTEAGSPVKLAQLVKECQAPKRELNQVLYRMKKELKVSLTSPATWCLGGTDPEGEGPAELALSSPAKRPQQHAATIPET
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)