SAB1402628
Monoclonal Anti-GKAP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKSG21, FLJ25469, GKAP42
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~66.37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GKAP1(80318)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MASAVLSSVPTTASRFALLQVDSGSGSDSEPGKGKGRNTGKSQTLGSKSTTNEKKREKRRKKKEQQQSEANELRNLAFKKIPQKSSHAVCNAQHDLPLSNPVQKDSREENWQEWRQRDEQLTSEMFEADLEKALLLSKLEYEEHKKEYEDAENTSTQSKVMNKKDKRKNHQGKDRPLTVSLKDFHSEDHISKKTEELSSSQTLSHDGGFFNRLEDDVHKILIREKRREQLTEYNGTDNCTAHEHNQEVVLKDGRIERLKLELERKDAEIQKLKNVITQWEAKYKEVKARNAQLLKMLQEGEMKDKAEILLQVDESQSIKNELTIQVTSLHAALEQERSKVKVLQAELAKYQGGRKGKRNSESDQCR
WGK 1