SAB1402581
Monoclonal Anti-ANGPT4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AGP4, ANG-3, ANG4, MGC138181, MGC138183
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANGPT4(51378)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TRQEADRGCETLVVQHGHCSYTFLLPKSEPCPPGPEVSRDSNTLQRESLANPLHLGKLPTQQVKQLEQALQNNTQWLKKLERAIKTI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)