SAB1402529
Monoclonal Anti-CLDN16, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HOMG3, PCLN1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.14 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN16(10686)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTSRTPLLVTACLYYSYCNSRHLQQGVRKSKRPVFSHCQVPETQKTDTRHLSGARAGVCPCCHPDGLLATMRD
WGK 1