SAB1402490
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXOG(9941)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1