SAB1402456
Monoclonal Anti-OSMR antibody produced in mouse
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC150626, MGC150627, MGC75127, OSMRB
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OSMR(9180)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QDSTGQDILFVFPKDKLVEEGTNVTICYVSRNIQNNVSCYLEGKQIHGEQLDPHVTAFNLNSVPFIRNKGTNIYCEASQGNVSEGMKGIVLFVSKVLEEP
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)