Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB1402416
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF239, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HOK-2, MOK2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF239(8187)
Categorie correlate
Descrizione generale
MOK2 proteins are DNA- and RNA-binding proteins that are mainly associated with nuclear RNP components, including the nucleoli and extranucleolar structures (Arranz et al., 1997 [PubMed 9121460]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ZNF239 (NP_005665.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTITGSQDCIVNHRGEVDGEPELDISPCQQWGEASSPISRNRDSVMTLQSGCFENIESETYLPLKVSSQIDTQDSSVKFCKNEPQDHQESRRLFVMEE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1