SAB1402405
Monoclonal Anti-ZNF165 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LD65, ZSCAN7
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~79.46 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF165(7718)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATEPKKAAAQNSPEDEGLLIVKIEEEEFIHGQDTCLQRSELLKQELCRQLFRQFCYQDSPGPREALSRLRELCCQWLKPEIHTKEQILELLVLEQFLTILPGDLQAWVHEHYPESGEEAVTILEDLERGTDEAVLQVQAHEHGQEIFQKKVSPPGPALNVKLQPVETKAHFDSSEPQLLWDCDNESENSRSMPKLEIFEKIESQRIISGRISGYISEASGESQDICKSAGRVKRQWEKESGESQRLSSAQDEGFGKILTHKNTVRGEIISHDGCERRLNLNSNEFTHQKSCKHGTCDQSFKWNSDFINHQIIYAGEKNHQYGKSFKSPKLAKHAAVFSGDKTHQCNECGKAFRHSSKLARHQRIHTGERCYECNECGKSFAESSDLTRHRRIHTGERPFGCKECGRAFNLNSHLIRHQRIHTREKPYECSECGKTFRVSSHLIRHFRIHTGEKPYECSECGRAFSQSSNLSQHQRIHMRENLLM
WGK 1