Documenti fondamentali
SAB1402309
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINB9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.78 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINB9(5272)
Descrizione generale
PI9 belongs to the large superfamily of serine proteinase inhibitors (serpins), which bind to and inactivate serine proteinases. These interactions are involved in many cellular processes, including coagulation, fibrinolysis, complement fixation, matrix remodeling, and apoptosis (Sprecher et al., 1995 [PubMed 8530382]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SERPINB9 (NP_004146, 279 a.a. ~ 375 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DMESVLRHLGIVDAFQQGKADLSAMSAERDLCLSKFVHKSFVEVNEEGTEAAAASSCFVVAECCMESGPRFCADHPFLFFIRHNRANSILFCGRFSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)