Documenti fondamentali
SAB1402301
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCP4 antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PEP-19
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1732
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1732
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.93 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCP4(5121)
Descrizione generale
Purkinje cell protein 4 (PCP4) is an anti-apoptotic, calmodulin-binding peptide which is expressed in neural cells. It is also expressed in the Purkinje cells of the cerebellum, kidneys, prostate and the uterus. PCP4 is a 7.6kDa with an IQ-motif. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 21q22.2.
Immunogeno
PCP4 (NP_006189.2, 1 a.a. ~ 62 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSERQGAGATNGKDKTSGENDGQKKVQEEFDIDMDAPETERAAVAIQSQFRKFQKKKAGSQS
Azioni biochim/fisiol
Purkinje cell protein 4 (PCP4) may have a role in apoptosis and cellular degeneration. It acts as an accelerator of calcium association and disassociation with calmodulin. The protein also functions in synaptic plasticity.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
PCP4: a regulator of aldosterone synthesis in human adrenocortical tissues.
Journal of Molecular Endocrinology (2014)
PCP4 maps between D21S345 and P31P10SP6 on chromosome 21q22.2-->q22.3.
Hubert RS and Korenberg JR
Cytogenetics and Cell Genetics (1997)
Anti-apoptotic effects of PCP4/PEP19 in human breast cancer cell lines: a novel oncotarget.
Hamada T
Oncotarget (2014)