SAB1402290
Monoclonal Anti-NNMT antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55.15 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NNMT(4837)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MESGFTSKDTYLSHFNPRDYLEKYYKFGSRHSAESQILKHLLKNLFKIFCLDGVKGDLLIDIGSGPTIYQLLSACESFKEIVVTDYSDQNLQELEKWLKKEPEAFDWSPVVTYVCDLEGNRVKGPEKEEKLRQAVKQVLKCDVTQSQPLGAVPLPPADCVLSTLCLDAACPDLPTYCRALRNLGSLLKPGGFLVIMDALKSSYYMIGEQKFSSLPLGREAVEAAVKEAGYTIEWFEVISQSYSSTMANNEGLFSLVARKLSRPL
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)