SAB1402108
Monoclonal Anti-ADPRH antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARH1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADPRH(141)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KWEFLQDGEKIHRQLAQLGGLDALDVGRWRVSDDTVMHLATAEALVEAGKAPKLTQLYYLLAKHYQDCMEDMDGRAPGGASVHNAMQLKPGKPNGWRIP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1