Documenti fondamentali
SAB1402082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ39626, Fbl22, MGC75496
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBXL22(283807)
Descrizione generale
Members of the F-box protein family, such as FBXL22, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Immunogeno
FBXL22 (NP_976307, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHITQLNRECLLHLFSFLDKDSRKSLARTCSQLHDVFEDPALWSLLHFRSLTELQKDNFLLGPALRSLSICWHSSRVQVCSIEDWLKSAFQRSICSRHESLVNDFLLRVC
Stato fisico
Clear solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)