Documenti fondamentali
SAB1402064
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC39708, Sema-Z2, coll-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEMA3D(223117)
Immunogeno
SEMA3D (AAH29590.1, 1 a.a. ~ 416 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADIRAVFNGPYAHKESADHRWVQYDGRIPYPRPGTCPSKTYDPLIKSTRDFPDDVISFIKRHSVMYKSVYPVAGGPTFKRINVDYRLTQIVVDHVIAEDGQYDVMFLGTDIGTVLKVVSISKEKWNMEEVVLEELQIFKHSSIILNMELSLKQQQLYIGSRDGLVQLSLHRCDTYGKACADCCLARDPYCAWDGNACSRYAPTSKRRARRQDVKYGDPITQCWDIEDSISHETADEKVIFGIEFNSTFLECIPKSQQATIKWYIQRSGDEHREELKPDERIIKTEYGLLIRSLQKKDSGMYYCKAQEHTFIHTIVKLTLNVIENEQMENTQRAEHEEGKVKDLLAESRLRYKDYIQILSSPNFSLDQYCEQMWHREKRRQRNKGGPKWKHMQEMKKKRNRRHHRDLDELPRAVAT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)