SAB1401940
Monoclonal Anti-SLC39A13 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25785
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC39A13(91252)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LDSKEEGTSQAPNKDPTAAAAALNGGHCLAQPAAEPGLGAVVRSIKVSGYLNLLANT
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)