Documenti fondamentali
SAB1401924
Sigma-Aldrich
Anti-NKD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Naked2
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 356.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKD2(85409)
Descrizione generale
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Immunogeno
NKD2 (AAH12176.1, 1 a.a. ~ 311 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLQSKHAAAARKRRESPEGDSFVASAYASGRKGAEEAERRARDKQELPNGDPKEGPFREDQCPLQVALPAEKAEGREHPGQLLSADDGERAANREGPRGPGGQRLNIDALQCDVSVEEDDRQEWTFTLYDFDNCGKVTREDMSSLMHTIYEVVDASVNHSSGSSKTLRVKLTVSPEPSSKRKEGPPAGQDREPTRCRMEGELAEEPRVADRRLSAHVRRPSTDPQPCSERGPYCVDENTERRNHYLDLAGIENYTSRFGPGSQLCEKRSSAPRTHSGDKARGVGLCRELWSQAGHPQWPGPFPSGLVAV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)