SAB1401790
Monoclonal Anti-AASDHPPT antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AASD-PPT, CGI-80, DKFZp566E2346, LYS2, LYS5
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AASDHPPT(60496)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTARGKPVLAKDSSNPYPNFNFNISHQGDYAVLAAEPELQVGIDIMKTSFPGRGSIPEFFHIMKRKFTNKEWETIRSFKDEWTQLDMFYRNWALKESFIKAIGAGLGFELQRLEFDLSPLNLDIGQVYKETRLFLDGEEEKEWAFEESKIDEHHFVAVALRKPDGSRHQDVPSQDDSKPTQRQFTILNFNDLMSSAVPMTPEDPSFWDCFCFTEEIPIRNGTKS