Documenti fondamentali
SAB1401676
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADIPOR1 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACDCR1, CGI-45, CGI45, FLJ25385, FLJ42464, PAQR1
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADIPOR1(51094)
Descrizione generale
The adiponectin receptors, ADIPOR1 and ADIPOR2 (MIM 607946), serve as receptors for globular and full-length adiponectin (MIM 605441) and mediate increased AMPK (see MIM 602739) and PPAR-alpha (PPARA; MIM 170998) ligand activities, as well as fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin (Yamauchi et al., 2003 [PubMed 12802337]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ADIPOR1 (NP_057083.2, 72 a.a. ~ 136 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QAHHAMEKMEEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)