Documenti fondamentali
SAB1401670
Sigma-Aldrich
Anti-SYCP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
COR1, MGC71888, SCP3
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYCP3(50511)
Immunogeno
SYCP3 (NP_710161.1, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSSGKKYSRKSGKPSVEDQFTRAYDFETEDKKDLSGSEEDVIEGKTAVIEKRRKKRSSAGVVEDMGGEVQNMLEGVGVDINKALLAKRKRLEMYTKASLKTSNQKIEHVWKTQQDQRQKLNQEYSQQFLTLFQQWDLDMQKAEEQEEKILNMFRQQQKILQQSRIVQSQRLKTIKQLYEQFIKSMEELEKNHDNLLTGAQNEFKKEMAMLQKKIMMETQQQEIASVRKSLQSMLF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kaibiao Xu et al.
Biology of reproduction, 90(6), 119-119 (2014-03-22)
Mammalian spermatogenesis is regulated by coordinated gene expression in a spatiotemporal manner. The spatiotemporal regulation of major sperm proteins plays important roles during normal development of the male gamete, of which the underlying molecular mechanisms are poorly understood. A-kinase anchoring