Documenti fondamentali
SAB1401632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSTF1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20559, OSF, SH3P2, bA235O14.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OSTF1(26578)
Descrizione generale
Osteoclast-stimulating factor-1 is an intracellular protein produced by osteoclasts that indirectly induces osteoclast formation and bone resorption (Reddy et al., 1998 [PubMed 10092216]).[supplied by OMIM
Immunogeno
OSTF1 (AAH07459, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKPPPKPVKPGEGGQVKVFRALYTFEPRTPDELYFEEGDIIYITDMSDTNWWKGTSKGRTGLIPSNYVAEQAESIDNPLHEAAKRGNLSWLRECLDNRVGVNGLDKAGSTALYWACHGGHKDIVEMLFTQPNIELNQQNKLGDTALHAAAWKGYADIVQLFLAKGARTDLRNIEKKLAFDMATNAACASLLKKKQGTDAVRTLSNAEDYLDDEDSD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)