SAB1401598
Monoclonal Anti-PLXNB2 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0315, MM1, Nbla00445, PLEXB2, dJ402G11.3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLXNB2(23654)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MHTLFLELLEQYVVAKNPKLMLRRSETVVERMLSNWMSICLYQYLKDSAGEPLYKLFKAIKHQVEKGPVDAVQKKAKYTLNDTGLLGDDVEYAPLTVSVIVQDEGVDAIPVKVLNCDTISQVKEKIIDQVYRGQPCSCWPRPDSVVLEWRPGSTAQILSDLDLTSQQEGRWKRVNTLMHYNVRDGATLILSKVGVSQQPEDSQQDLPGERHALLEEENRVWHLVRPTDEVDEGKSKRGSVKEKERTKAITEIYLTRLLSVKGTLQQFVDNFFQSVLAPGHAVPPAVKYFFDFLDEQAEKHNIQDEDTIHIWKTNSLPLRFWVNILKNPHFIFDVHVHEVVDASLSVIAQTFMDACTRTEHKLSRDSPSNKLLYAKEISTYKKMVEDYYKGIRQMVQVSDQDMNTHLAEISRAHTDSLNTLVALHQLYQYTQKYYDEIINALEEDPAAQKMQLAFRLQQIAAALENKVTDL
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)