SAB1401591
Anti-PIK3R5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
F730038I15Rik, FOAP-2, P101-PI3K, p101
Scegli un formato
CHF 356.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 356.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R5(23533)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDSGYVEDSEESSSEWPWRRGSQERRGHRRPGQKFIRIYKLFKSTSQLVLRRDSRSLEGSSDTALPLRRAGSLCSPLDEPVSPPSRAQRSRSLPQPKLGTQLPSWLLAPASRPQRRRPFLSGDEDPKASTLRVVVFGSDRISGKVARAYSNLRRLENNRPLLTRFFKLQFFYVPVKRSHGTSPGACPPPRSQTPSPPTDSPRHASPGELGTTPWEESTNDISHYLGMLDPWYERNVLGLMHLPPEVLCQQSLKAEAQALEGSPTQLPILADMLLYYCRFAARPVLLQVYQTELTFITGEKTTEIFIHSLELGHSAATRAIKASGPGSKRLGIDGDREAVPLTLQIIYSKGAISGRSRWSNLEKVCTSVNLNKACRKQEELDSSMEALTLNLTEVVKRQNSKSKKGFNQISTSQIKVDKVQIIGSNSCPFAVCLDQDERKILQSVVRCEVSPCYKPEKSDLSSPPQTPPDLPAQAAPDLCSLLCLPIMTFSGALP
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)