Documenti fondamentali
SAB1401563
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF277 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NRIF4, ZNF277P
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF277(11179)
Immunogeno
ZNF277 (ENSP00000355043, 1 a.a. ~ 438 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLELGKSWEEVQLEDDRELLDHQEDDWSDWEEHPASAVCLFCEKQAETIEKLYVHMEDAHEFDLLKIKSELGLNFYQQVKLVNFIRRQVHQCRCYGCHVKFKSKADLRTHMEETKHTSLLPDRKTWDQLEYYFPTYENDTLLCTLSDSESDLTAQEQNENVPIISEDTSKLYALKQSSILNQLLL
Stato fisico
Clear solution
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)