SAB1401559
Monoclonal Anti-ATE1 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC26724
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATE1(11101)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAFWAGGSPSVVDYFPSEDFYRCGYCKNESGSRSNGMWAHSMTVQDYQDLIDRGWRRSGKYVYKPVMNQTCCPQYTIRCRPLQFQPS